Få mere at vide
Corning™ Klasse B genanvendelige volumetriske kolber af polypropylen med tilspidset PP-prop
Shop alle Corning produkterDescription
Leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje
Den gennemsigtige kolbe leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje. Produktet er fremstillet til klasse B tolerancer som defineret af ISO 1042. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden. Anbefalet rutinemæssig rengøring op til 60 °C vil bevare gradueringerne. Højdemål er kun for kolbe uden prop.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Individuelt kalibreret gradueringslinje |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,2 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 9 cm |
| Inkluderer | Påtrykt lotnummer og certifikat |
| Show More |