Få mere at vide
Corning™ Klasse A genanvendelig PMP Målekolber med tilspidset PP-prop
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
Beskrivelse
Den gennemsigtige kolbe leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje. Produktet er fremstillet til klasse A tolerancer som defineret af ISO 1042. De leveres med påtrykt lotnummer og certifikat. Disse kolber kan autoklaveres til °121 C uden at påvirke gradueringstolerancen. Anbefalet rutinerengøring op til °60 C vil bevare gradueringsmærker. Højdemål er kun for kolbe uden prop.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Individuelt kalibreret gradueringslinje |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2'' |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 14 cm |
| Inkluderer | Påtrykt lotnummer og certifikat |
| Vis mere |