Få mere at vide
Corning™ Klasse A genanvendelig PMP Målekolber med tilspidset PP-prop
Artikelnummer. 11367871 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11367871 25 mL Pakke med 6
11387871 50 mL Pakke med 6
11337871 10 mL Pakke med 6
11377871 250 mL Pakke med 5
11347871 100 mL Pakke med 6
11357871 1 L Pakke med 3
11397871 500 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11367871 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 5640P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1132.03 DKK / Pakke med 6
    Spare 82.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret til 121 °C
Den gennemsigtige kolbe leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje. Produktet er fremstillet til klasse A tolerancer som defineret af ISO 1042. De leveres med påtrykt lotnummer og certifikat. Disse kolber kan autoklaveres til °121 C uden at påvirke gradueringstolerancen. Anbefalet rutinerengøring op til °60 C vil bevare gradueringsmærker. Højdemål er kun for kolbe uden prop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,84 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Individuelt kalibreret gradueringslinje
Diameter (engelsk) Ydre 1,6 tommer.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PMP
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.8 cm
Inkluderer Påtrykt lotnummer og certifikat
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Standard konusled 10/19
Temperaturområde (engelsk) 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Tolerance 0.04 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Diameter (metrisk) Udvendig 41 mm