Få mere at vide
Corning™ Centrifugerør med CentriStar™ Kasket
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-193402 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
1,5 til 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml
Emballage:
Bulk
Stativ
Universal rack
Ærme
Maks. RCF:
12.500 x g
15.500 x g
17.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
Artikelnummer. 10334131
Brand: Corning™ 430828
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Funktioner CentriStar™ hætter med en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb. Corning™ Centrifugerør med CentriStar™ Caps lækagesikre design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold.
Lækagesikkert design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold. Funktioner CentriStar™ kasketter med en flad top, der er nem at tage på/af; tilbyder avanceret ergonomi med bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb.
Overlegen præstation
  • Temperaturområde fra -80 °C til 120 °C
  • Konisk bund
  • Fremstillet af klar virgin medicinsk kvalitet polypropylen (PP) for fremragende synlighed og styrke
  • Steril, certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Stor hvid markeringsplet og sort printede gradueringer
  • 5 års holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Orange
Diameter (engelsk) Udvendig 1,2 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 25
Emballage Stativ
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 114 mm
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Bund form Konisk
Lukketype CentriStar
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Stort hvidt afmærkningsområde
Diameter (metrisk) 29.1 mm
Gradueringer 5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 17.000 x g