Beskrivelse
Lækagesikkert design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold. Funktioner CentriStar™ kasketter med en flad top, der er nem at tage på/af; tilbyder avanceret ergonomi med bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb.
Overlegen præstation
- Temperaturområde fra -80° til 120 °C
- Konisk bund
- Fremstillet af klar virgin medicinsk kvalitet polypropylen (PP) for fremragende synlighed og styrke
- Steril, certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Stor hvid markeringsplet og sort printede gradueringer
- 5 års holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Orange |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 1,2 tommer |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Vis mere |