Få mere at vide
Corning™ CellStripper-dissociationsreagens
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313661
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313661 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15313661 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25056CI
 Begrænset vare
På lager
Ikke-enzymatisk celledissociationsopløsning fjerner forsigtigt adhærente celler i kultur
Designet til at være et alternativ til trypsin, når det bruges sammen med serumfrie eller serumholdige medier
  • Formuleret med en proprietær blanding af chelatorer
  • Reducerer risikoen for celleskader forbundet med proteinfordøjelsesenzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Mængde 6 x 100 ml