Få mere at vide
Corning™ CELLSTACK™-kulturkamre
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10685893 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1.250 til 1.900 ml
125 til 190 ml
250 til 380 ml
5.000 til 7.600 ml
625 til 950 ml
Kulturområde:
1.272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
6.360 cm²
636 cm²
Overfladebehandling:
CellBIND
Ultralav vedhæftning
Vævskulturbehandlet
Mængde:
10 kamre
40 kamre
Et kammer
Fem kamre
To kamre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 10685893
Brand: Corning™ 3272
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med USP klasse VI polystyrenkonstruktion for fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke. Corning™ CELLESTAKEL™ fås i fem størrelser og med to unikke overfladebehandlinger ud over den standardiserede vævskulturbehandlede overflade.
  • To generøse 26 mm påfyldningsporte giver direkte adgang til kammerets bund og fleksibilitet til steril påfyldning og tømning
  • Standard 33 mm gevindhætter har 0,2 μm ikke-fugtbare membraner, der er forseglet til hætterne —og tillader gasudveksling, forhindrer trykopbygning og minimerer risikoen for kontaminering
  • Valg af overfladebehandlinger: standard vævskulturbehandlet overflade, CellBIND-overflade og ultralav vedhæftningsoverflade
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Lækagetestet
  • Corning CellBIND™ overfladebehandling forbedrer cellefastgørelsen, hvilket fører til øget cellevækst og udbytte og giver en mere konsekvent og jævn cellefastgørelse. Overfladen hjælper med at tilpasse cellerne til reduceret serum eller serumfri forhold, kræver ingen nedkøling eller særlig håndtering og er stabil ved stuetemperatur.
  • Overfladen med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der effektivt hæmmer cellulær vedhæftning og minimerer proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
Ordreinfo
Individuelt pakket
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen.
Overholdelse
Polystyrenmateriale opfylder kravene i USP Klasse VI; giver overlegen optisk klarhed og strukturel integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 169 til 256,9 oz.
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Lukningsfarve Orange
Diameter (metrisk) lukning 33mm
Kapacitet (metrisk) 5.000 til 7.600 ml
Materiale Polystyren
Produkttype Kulturkammer
Uddannet Ja
Kulturområde 25,440 cm²
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Porestørrelse (metrisk) 0,2 μm
Mængde 40 kamre
Steriliseringsmetode Gammabestråling