Få mere at vide
Corning™ CELLSTACK™-kulturkamre
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10494912 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
1.272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
6.360 cm²
636 cm²
Overfladebehandling:
CellBIND
Ultralav vedhæftning
Vævskulturbehandlet
Mængde:
10 kamre
40 kamre
Et kammer
Fem kamre
To kamre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 8
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Overfladebehandling Mængde unitSize
10494912 3180 cm² Vævskulturbehandlet Fem kamre Pakke med 8
10549772 636 cm² Vævskulturbehandlet Et kammer Pakke med 8
10799494 6.360 cm² Vævskulturbehandlet 10 kamre Pakke med 2
10330623 636 cm² Ultralav vedhæftning Et kammer Pakke med 8
10653143 3180 cm² Vævskulturbehandlet Fem kamre Pakke med 2
10685893 25,440 cm² Vævskulturbehandlet 40 kamre Pakke med 2
10494862 6.360 cm² CellBIND 10 kamre Pakke med 6
10183342 1.272 cm² CellBIND To kamre Pakke med 5
10208184 3180 cm² CellBIND Fem kamre Pakke med 2
10719484 636 cm² CellBIND Et kammer Pakke med 8
10748904 6.360 cm² CellBIND 10 kamre Pakke med 2
10675893 6.360 cm² Vævskulturbehandlet 10 kamre Pakke med 6
10377862 1.272 cm² Vævskulturbehandlet To kamre Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10494912 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3313
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med USP klasse VI polystyrenkonstruktion for fremragende optisk klarhed og mekanisk styrke. Corning™ CELLESTAKEL™ fås i fem størrelser og med to unikke overfladebehandlinger ud over den standardiserede vævskulturbehandlede overflade.
  • To generøse 26 mm påfyldningsporte giver direkte adgang til kammerets bund og fleksibilitet til steril påfyldning og tømning
  • Standard 33 mm gevindhætter har 0,2 μm ikke-fugtbare membraner, der er forseglet til hætterne —og tillader gasudveksling, forhindrer trykopbygning og minimerer risikoen for kontaminering
  • Valg af overfladebehandlinger: standard vævskulturbehandlet overflade, CellBIND-overflade og ultralav vedhæftningsoverflade
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Lækagetestet
  • Corning CellBIND™ overfladebehandling forbedrer cellefastgørelsen, hvilket fører til øget cellevækst og udbytte og giver en mere konsekvent og jævn cellefastgørelse. Overfladen hjælper med at tilpasse cellerne til reduceret serum eller serumfri forhold, kræver ingen nedkøling eller særlig håndtering og er stabil ved stuetemperatur.
  • Overfladen med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der effektivt hæmmer cellulær vedhæftning og minimerer proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
Ordreinfo
Individuelt pakket
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen.
Overholdelse
Polystyrenmateriale opfylder kravene i USP Klasse VI; giver overlegen optisk klarhed og strukturel integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 21,13 til 32,12 oz.
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Lukningsfarve Orange
Diameter (metrisk) lukning 33mm
Kapacitet (metrisk) 625 til 950 ml
Materiale Polystyren
Inkluderer 5 Chambers
Produkttype Kulturkammer
Uddannet Ja
Kulturområde 3180 cm²
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Porestørrelse (metrisk) 0,2 μm
Mængde Fem kamre
Steriliseringsmetode Gammabestråling