Få mere at vide
Corning™ CELLSTACK™-kulturkamre
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1.250 til 1.900 ml
125 til 190 ml
250 til 380 ml
5.000 til 7.600 ml
625 til 950 ml
Kulturområde:
1.272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
6.360 cm²
636 cm²
Overfladebehandling:
CellBIND
Ultralav vedhæftning
Vævskulturbehandlet
Mængde:
10 kamre
40 kamre
Et kammer
Fem kamre
To kamre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
- To generøse 26 mm påfyldningsporte giver direkte adgang til kammerets bund og fleksibilitet til steril påfyldning og tømning
- Standard 33 mm gevindhætter har 0,2 μm ikke-fugtbare membraner, der er forseglet til hætterne —og tillader gasudveksling, forhindrer trykopbygning og minimerer risikoen for kontaminering
- Valg af overfladebehandlinger: standard vævskulturbehandlet overflade, CellBIND-overflade og ultralav vedhæftningsoverflade
- Steriliseret ved gammabestråling
- Lækagetestet
- Corning CellBIND™ overfladebehandling forbedrer cellefastgørelsen, hvilket fører til øget cellevækst og udbytte og giver en mere konsekvent og jævn cellefastgørelse. Overfladen hjælper med at tilpasse cellerne til reduceret serum eller serumfri forhold, kræver ingen nedkøling eller særlig håndtering og er stabil ved stuetemperatur.
- Overfladen med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der effektivt hæmmer cellulær vedhæftning og minimerer proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
Ordreinfo
Individuelt pakket
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen.
Overholdelse
Polystyrenmateriale opfylder kravene i USP Klasse VI; giver overlegen optisk klarhed og strukturel integritet.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 til 12,84 oz. |
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI |
| Lukningsfarve | Orange |
| Diameter (metrisk) lukning | 33mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 til 380 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Kulturkammer |
| Uddannet | Ja |
| Kulturområde | 1.272 cm² |
| Overfladebehandling | CellBIND |
| Vis mere |