Få mere at vide
Corning™ IPTG, pulver
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393721
Skift visning
Mængde:
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15393721 1000 mg 1g
1 options
Artikelnummer. 15393721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46102RF
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produceret under højeste industristandarder
IPTG (isopropylthiogalactosid)
  • Inducer af lac operon i bakterier
  • Anvendes sammen med X-gal til påvisning af lac-genaktivitet
  • Til screening af kloner indeholdende gen af interesse i lac operon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til screening af kloner, når de anvendes sammen med X-Gal for at påvise lac-genaktivitet
Mængde 1000 mg