Få mere at vide
Cellekulturkvalitet vand testet til USP Specifikationer for sterilt vand til injektion, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393651
Mængde:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Emballage:
Bioproces container
Flaske
Pakningsstørrelse:
100 L
20 L
200 L
Pakke med 6
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
Artikelnummer. 15393651
Brand: Corning Media Tech 25055LG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
Vand af høj kvalitet til brug i cellekulturapplikationer. Corning™ Cellekulturkvalitet vand testet til USP Sterilt vand bruges til fremstilling af rensnings- og kromatografibuffere.
Vand af cellekulturkvalitet er vand af høj kvalitet, der er velegnet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og andre reagenser til følsomme anvendelser. Vores udvalg af bioprocesbeholdere er velegnede til anvendelser i stor skala, såsom rengøring og op- og nedstrøms reagensforberedelse. Vand af cellekulturkvalitet gennemgår en bred vifte af test, som omfatter test af de kemiske og fysiske egenskaber, der findes i USP og EP-monografier for sterilt vand til injektion (WFI).
Ordreinfo
Leveres i en plastikflaske undtagen MT-25-055-LB og -LH, som kommer i fleksible medieposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Bioproces container
Mængde 1 x 100 L