Få mere at vide
Cellekulturkvalitet vand testet til USP Specifikationer for sterilt vand til injektion, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353651
Skift visning
Mængde:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Emballage:
Bioproces container
Flaske
Pakningsstørrelse:
100 L
20 L
200 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15353651 6 x 100 mL Flaske Pakke med 6
15363651 6 x 500 mL Flaske Pakke med 6
15373581 6 x 1 L Flaske Pakke med 6
15383651 20 L Bioproces container 20 L
15393651 1 x 100 L Bioproces container 100 L
15303661 1 x 200 L Flaske 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
Artikelnummer. 15353651 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 25055CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 DKK
    551.13 DKK / Pakke med 6
    Spare 13.87 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
Vand af høj kvalitet til brug i cellekulturapplikationer. Corning™ Cellekulturkvalitet vand testet til USP Sterilt vand bruges til fremstilling af rensnings- og kromatografibuffere.
Vand af cellekulturkvalitet er vand af høj kvalitet, der er velegnet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og andre reagenser til følsomme anvendelser. Vores udvalg af bioprocesbeholdere er velegnede til anvendelser i stor skala, såsom rengøring og op- og nedstrøms reagensforberedelse. Vand af cellekulturkvalitet gennemgår en bred vifte af test, som omfatter test af de kemiske og fysiske egenskaber, der findes i USP og EP-monografier for sterilt vand til injektion (WFI).
Ordreinfo
Leveres i en plastikflaske undtagen MT-25-055-LB og -LH, som kommer i fleksible medieposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Flaske
Mængde 6 x 100 mL