Få mere at vide
Vand af reagenskvalitet testet til USP renset vand, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313711
Skift visning
Mængde:
2 x 4 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313711 2 x 4 L Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15313711 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 46002LF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Anvendes i almindelige laboratorieapplikationer, der kræver meget rent vand. Corning™ Vand af reagenskvalitet testet til USP Renset vand bruges til fremstilling af reagenser, skylning af glasvarer og plastikvarer.
  • Testet til USP monografi for renset vand
  • DNase, RNase, Protease-fri
  • Endotoksin niveauer≤ 0,025 EU/ml
Certificeringer
Fremstillet under cGMP (21 CFR 820) i ISO 13485 certificeret facilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 x 4 L