Få mere at vide
Corning™ Tryptisk sojabouillon, dyrefri, flydende
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4422286
Mængde:
100 ml
20,000 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20 L
Artikelnummer. 15333591
missing translation for 'mfr': Corning™ 46060CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For en nøjagtig vurdering af sterilitet gennem hele fremstillingsprocessen
Tryptic Soy Broth er en sterilfiltreret, brugsklar opløsning til brug i sterilitetstest og validering ved fremstilling af et flydende produkt. Brugen af dette medium i stedet for det produkt, der er beregnet til produktion, gør det muligt at vurdere evnen af en aseptisk fremstillingsproces. På grund af den rige næringsstofbase kan TSB bruges til dyrkning af kræsne mikroorganismer. Dette vækstmedium har dyrefrie komponenter, hvilket gør det ideelt til at teste steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer.
Informations sur la commande
Sendes under omgivende forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance USP
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Til test af steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer
Mængde 100 ml
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis