Få mere at vide
Corning™ Tryptisk sojabouillon, dyrefri, flydende
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363721
Skift visning
Mængde:
100 ml
20.000 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15363721 20.000 ml 20 L
15333591 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15363721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46060LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10900.00 DKK
    5990.61 DKK / 20 L
    Spare 4909.39 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
For en nøjagtig vurdering af sterilitet gennem hele fremstillingsprocessen
Tryptic Soy Broth er en sterilfiltreret, brugsklar opløsning til brug i sterilitetstest og validering ved fremstilling af et flydende produkt. Brugen af dette medium i stedet for det produkt, der er beregnet til produktion, gør det muligt at vurdere evnen af en aseptisk fremstillingsproces. På grund af den rige næringsstofbase kan TSB bruges til dyrkning af kræsne mikroorganismer. Dette vækstmedium har dyrefrie komponenter, hvilket gør det ideelt til at teste steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer.
Informations sur la commande
Sendes under omgivende forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance USP
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Til test af steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer
Mængde 20.000 ml