Få mere at vide
Corning™ Tryptisk sojabouillon, dyrefri, flydende
Beskrivelse
Tryptic Soy Broth er en sterilfiltreret, brugsklar opløsning til brug i sterilitetstest og validering ved fremstilling af et flydende produkt. Brugen af dette medium i stedet for det produkt, der er beregnet til produktion, gør det muligt at vurdere evnen af en aseptisk fremstillingsproces. På grund af den rige næringsstofbase kan TSB bruges til dyrkning af kræsne mikroorganismer. Dette vækstmedium har dyrefrie komponenter, hvilket gør det ideelt til at teste steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer.
Ordreinfo
Sendes under omgivende forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Til test af steriliteten af dyrefrie biofarmaceutiske processer |
| Mængde | 100 ml |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.