Få mere at vide
Corning™ Trypanblå
Beskrivelse
Cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
- 0,4 % (vægt/volumen) opløsning
- I PBS
- pH 7,5± 0,5
- Mængde: 100 ml
- Levedygtige celler udelukker farvestoffet, mens ikke-levedygtige celler absorberer farvestoffet og ser blåt ud
- Celler bør være i suspension som enkeltceller i bufferet saltvand før optælling
- Kan anvendes i assays, der alene giver totalt celletal, levedygtige celler eller ikke-levedygtige celler
- Opløsningen leveres i den almindelige koncentration på 0,4 % (vægt/volumen)
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningstype | Trypanblåt 0,4 % opløsning i PBS |
| Mængde | 100 ml |
| Format | Væske |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Emballagetype | Plastflaske |
| pH | 7.5± 0,5 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trypan Blue Solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i