Få mere at vide
Corning™ Sporelementer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353641
Skift visning
Oversigt:
Sporelementer B
Sporstoffer A
Sporstoffer C
Pakningsstørrelse:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15353641 Sporstoffer C 100ml
15333641 Sporstoffer A 100ml
15343641 Sporelementer B 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15353641 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25023CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.54 DKK
    503.37 DKK / 100ml
    Spare 50.17 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til forskningsansøgninger
cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
  • Sporelementer A omfatter kobbersulfat, ferricitrat, natriumselenit og zinksulfat
  • Sporelementer B omfatter ammoniummolybdat, ammoniumvanadat, mangansulfat, nikkelsulfat, natriumsilikat, tinchlorid og saltsyre
  • Sporelementer C omfatter aluminiumklorid, bariumacetat, cadmiumchlorid, kromchlorid, koboltdichlorid, germaniumdioxid, kaliumbromid, kaliumjodid, rubidiumchlorid, sølvnitrat, natriumfluorid og zirconylchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt Sporstoffer C
Form Væske
Produkttype Sporelement
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Plastflaske
Mængde 100 mL