Få mere at vide
Corning™ Sporelementer
Description
cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
- Sporelementer A omfatter kobbersulfat, ferricitrat, natriumselenit og zinksulfat
- Sporelementer B omfatter ammoniummolybdat, ammoniumvanadat, mangansulfat, nikkelsulfat, natriumsilikat, tinchlorid og saltsyre
- Sporelementer C omfatter aluminiumklorid, bariumacetat, cadmiumchlorid, kromchlorid, koboltdichlorid, germaniumdioxid, kaliumbromid, kaliumjodid, rubidiumchlorid, sølvnitrat, natriumfluorid og zirconylchlorid
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Oversigt | Sporelementer B |
| Form | Væske |
| Produkttype | Sporelement |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 100 mL |