Få mere at vide
Corning™ Natriumbicarbonatopløsning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353581
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15353581 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15353581 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25035CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som en del af buffersystem, der almindeligvis anvendes til at opretholde fysiologisk pH 7,2 til 7,4 i et kulturmiljø
Teknisk fordel: Produkt fremstillet under brancheførende standarder for lavt endotoksinindhold og overlegne resultater. Natriumbicarbonat bruges som en del af et buffersystem, der almindeligvis anvendes til at opretholde fysiologisk pH 7,2 - 7,4 i et kulturmiljø. Bicarbonat er en svag buffer, der gør det lidt svært at opretholde et pH-område på 7,2 - 7,6, men det er ikke-giftigt og er en næringskilde. Natriumbicarbonat #25-035 tilbydes i en 7,5 % opløsning fremstillet i vand til injektionsvand (WFI). Se tilføjelsesskemaet inkluderet i afsnittet Teknisk information til venstre for information om korrekt brug. - Komplet analysecertifikat tilgængeligt for hvert parti sammen med fuldstændige formuleringsoplysninger
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Væske
Produkttype Natriumbikarbonat
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Plastflaske
pH 7,8 til 8,2
Mængde 6 x 100 ml