Få mere at vide
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X med L-Glutamin
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303541
Skift visning
Mængde:
6x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
15303541 6x 500 ml Glutamin Ingen Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15303541 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10040CV
 Begrænset vare
På lager
Garanteret lave endotoksinniveauer≤ 0,025 EU/ml
  • Brugsklare medier til pattedyr in vitro cellekultur leveres i polyethylenteraftalat (PET ) plastikflasker
  • Sonisk svejsede hætteforinger eliminerer giftige harpikser eller lim, der kan udvaskes i medierne
  • Sendes ved omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Mængde 6x 500 ml
pH 7,2 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C