Få mere at vide
Corning™ Penicillin-Streptomycin-L-Glutamin
Beskrivelse
Teknisk fordel: Effektiv mod både Gram-positive og -negative bakterier
Penicillin-Streptomycin-L-glutamin kombinerer to antibiotika med et næringsstof, som er essentielt for cellevækst, L-glutamin. Penicillin hæmmer bakterievækst ved at hæmme peptidoglycansyntese (essentiel for bakteriecellevæggen), og streptomycin hæmmer bakterievækst ved at hæmme proteinsyntese. L-Glutamin er essentiel som energikilde for de fleste pattedyrceller i kultur på grund af dets aminosyrekulstofskelet. Denne antibiotika-næringsstof kombination er effektiv mod gram-negative og gram-positive bakterier.
- Komplet analysecertifikat tilgængeligt for hvert produktionsparti sammen med fuldstændige formuleringsoplysninger
- Produceret under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater
10.000 IE Penicillin (pr. ml) 10.000μ g/ml Streptomycin
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
Kun for kunder i Californien: ADVARSEL Se venligst sikkerhedsdatabladet (SDS) afsnit 15 eller Letter in Lieu for mere information om California Proposition 65.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Koncentration | 10.000 IE Penicillin (pr. ml); 10.000 ug/ml streptomycin; 29,2 mg/ml L-glutamin |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotikum-L-Glutamin |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 6 x 100 mL |