Få mere at vide
Corning™ Penicillin-streptomycinopløsning
Koncentration:
10.000 IE penicillin, 10.000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Analysecertifikat tilgængeligt
- Penicillin (Penicillin G) virker ved at hæmme peptidoglycansyntesen, mens Streptomycin hæmmer proteinsyntesen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Koncentration | 10.000 IE penicillin, 10.000μ g/ml Streptomycin |
| Form | Løsning |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Steril |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 6 x 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Penicillin-Streptomycin Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i