Få mere at vide
Corning™ Penicillin-streptomycinopløsning
Koncentration:
10.000 IE penicillin, 10.000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Analysecertifikat tilgængeligt
- Penicillin (Penicillin G) virker ved at hæmme peptidoglycansyntesen, mens Streptomycin hæmmer proteinsyntesen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Koncentration | 5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin |
| Form | Løsning |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Steril |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 6 x 100 mL |