Få mere at vide
Corning™ Minimum Essential Medium Eagle (Mod.) 1X (MEM) uden glutamin
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303571
Mængde:
6 x 500 mL
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15303571
Brand: Corning™ 17305CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Garanteret lave endotoksinniveauer≤ 0,025 EU/ml.
Minimum Essential Medium (MEM) er et almindeligt celledyrkningsmedium udviklet fra tidligt arbejde med Basal Medium Eagle (BME) med normale pattedyrfibroblaster og visse undertyper af HeLa-celler. Denne forskning indikerede, at tilføjelser til BME hjalp celleformering. MEM modificeres med højere koncentrationer af aminosyrer for at tilnærme proteinsammensætningen af pattedyrceller tættere. Når det suppleres med serum, er MEM blevet brugt til dyrkning af en lang række celler dyrket i monolag, såsom fibroblast. Denne formulering indeholder natriumbicarbonat og indeholder ikke L-glutamin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype MEM Eagle/EBSS
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Mængde 6 x 500 mL
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C