Få mere at vide
Corning™ Mikrobiologiske medier
Medietype:
Fantastisk bouillon
LB bouillon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Til vedligeholdelse og formering af E. coli
- Fantastisk bouillon understøtter højere celletætheder end LB bouillon, hvilket øger plasmidudbyttet
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Fantastisk bouillon |
| Fyld volumen | 6 x 1000 mL |
| Formulering | Kasein Pepton 10g/L, NaCl 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vedligeholdelse/formering af Escherichia coli med plasmid-DNA og rekombinant proteinproduktion |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 6 x 1000 mL |