Få mere at vide
Corning™ Mikrobiologiske medier
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333721
Medietype:
Fantastisk bouillon
LB bouillon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15333721
Brand: Corning™ 46050CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril filtreret
  • Til vedligeholdelse og formering af E. coli
  • Fantastisk bouillon understøtter højere celletætheder end LB bouillon, hvilket øger plasmidudbyttet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype LB bouillon
Fyld volumen 6 x 1000 mL
Formulering Kasein Pepton 10g/L, NaCl 10g/L
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelse/formering af Escherichia coli med plasmid-DNA og rekombinant proteinproduktion
Emballagetype Flaske
Mængde 6 x 1000 mL