Få mere at vide
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Brand:  Corning™ 91-100-30
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17203574
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Metallocene
50 L
1 hv.
Steril
Port 1, 2; 24 in. length tubing w/0.375 in. I.D. Male CPC conn. w/0.375 in. barb, dust cover and clamps; Port 3; 36 in. tubing 0.125 in. I.D. w/0.125 in. barb and male luer
1/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration > Metallocene; 50 L