Få mere at vide
Corning™ Lymfocytseparationsmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15373661
Skift visning
Mængde:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15373661 1 x 500 ml 500ml
15363661 1 x 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15373661 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25072CV
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Designet til in vitro isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Lymfocytseparationsmedium blev oprindeligt designet til in vitro- isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod. Det er en sterilfiltreret, iso-osmotisk polysaccharose- og diatrizoatopløsning med lav viskositet og en densitet på 1,077-1,080 g/cm3 ved 20 °C.
Order Info
Pakket ind PET flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Væske
Produkttype Lymfocytseparationsmedium
Sterilitet Steril
Mængde 1 x 500 ml
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.