Få mere at vide
Corning™ Lymfocytseparationsmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363661
Skift visning
Mængde:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15363661 1 x 100 ml 100ml
15373661 1 x 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15363661 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25072CI
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til in vitro isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Lymfocytseparationsmedium blev oprindeligt designet til in vitro- isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod. Det er en sterilfiltreret, iso-osmotisk polysaccharose- og diatrizoatopløsning med lav viskositet og en densitet på 1,077-1,080 g/cm3 ved 20 °C.
Ordreinfo
Pakket ind PET flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Lymfocytseparationsmedium
Sterilitet Steril
Mængde 1 x 100 ml
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C