Få mere at vide
Corning™ L-glutaminopløsning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303641
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15303641 6 x 500 ml Pakke med 6
15393631 6 x 100 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15303641 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25005CV
Essentiel aminosyre og en nøglekomponent i dyrkningsmedier
L-glutamin er en essentiel aminosyre og en nøglekomponent i dyrkningsmedier, der tjener som en vigtig energikilde til formering af celler. Det er meget stabilt som et tørt pulver og som en frossen opløsning, men nedbrydes hurtigt i flydende medier eller stamopløsninger og producerer giftige forbindelser. Optimal celleydelse kræver normalt tilskud af mediet med L-glutamin før brug. Denne formulering fremstilles i vand af cellekulturkvalitet.
  • Komplet analysecertifikat tilgængeligt for hvert produktionsparti sammen med fuldstændige formuleringsoplysninger
  • Produceret under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -25° til -15 °C
Form Væske
Produkttype L-glutamin
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Plastflaske
pH 5.5± 0,5
Mængde 6 x 500 ml