Få mere at vide
Corning™ cellgro™ Iscoves modifikation af DMEM, pulver
Beskrivelse
- Højt beriget syntetisk medium optimeret
- Prolifererer hurtigt kulturer med høj celletæthed
- IMDM indeholder yderligere aminosyrer, vitaminer, selen og HEPES-buffer
- Formuleret med kaliumnitrat i stedet for jernnitrat
- Tilsætning af albumin og transferrin kan være nødvendig for visse celletyper
- Formuleringen indeholder 25mM HEPES
- Indeholder ikke alfa-thioglycerol, beta-mercaptoethanol og natriumbicarbonat
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Pulver |
| Produkttype | IMDM |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingenα - Thioglycerol, Ingen beta-Mercaptoethanol, Ingen natriumbicarbonat |
| Mængde | 1 x 10 l |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |