Få mere at vide
Corning™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS )
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15383661
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15383661 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 15383661 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25800CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 DKK
    361.98 DKK / 10ml
    Spare 85.02 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
  • 100X løsning
  • Dyrefri formulering
  • Indeholder 1000mg/L humant rekombinant insulin, 550mg/L humant rekombinant transferrin, 0,67mg/L selensyre
  • Mængde: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Form Væske
Produkttype ITS (Insulin, transferrin, selen)
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Plastflaske
pH 3± 0,4
Mængde 10 ml