Få mere at vide
Corning™ Gentamicinsulfat
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4877179
Mængde:
10 x 10 ml
Form:
Væske
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 15353671
Brand: Corning™ 30005CR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pakket i plastikflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Koncentration 50 mg/mL
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Steril
Format Plastflaske
Mængde 10 x 10 ml