Få mere at vide
Corning™ Gentamicinsulfat
Mængde:
10 x 10 ml
Form:
Væske
Pakningsstørrelse:
10ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Steril |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 10 x 10 ml |