Få mere at vide
Corning™ Føtalt bovint serum, Premium (gammabestrålet)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15343691
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15343691
Brand: Corning™ 35070CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gamma-bestrålet FBS er sterilt føtalt bovint serum, som er almindeligt anvendt i vaccine- og virusproduktion.
Fetal Bovine Serum (FBS) er et tidstestet, universelt supplement brugt i cellekultur. Det giver mange forbindelser, der har vist sig at opfylde specifikke metaboliske krav til cellekultur, herunder hormoner, vækstfaktorer, cellebindingsfaktorer, pH-buffer, proteaseinhibitorer, vitaminer, mineraler, lipider og en række udefinerede komponenter. Serum beskytter også mod toksiske effekter forbundet med pH-ændringer, tilstedeværelsen af tungmetalioner, endotoksin og proteolytisk aktivitet.
Lær mere om vores tilpassede serummuligheder .
Sera forarbejdning
Ved hjælp af branchens førende teknikker opsamles blod aseptisk på slagterier, centrifugeres for at isolere serumet og fryses øjeblikkeligt til test og yderligere behandling. Det rå sera samles derefter og er tredobbelt 0,1 mikron sterilfiltreret med et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-3. Så skal hvert lod bestå USP < 71> og EP 2.6.1 sterilitetstest, vækstfremmende test, samt test negativ for mycoplasma og antal industriovervågede vira. Autenticiteten af serummet er verificeret ved hjælp af brancheførende målinger af Gamma-Glutamyl Transferase og ’Cornings høje interne standard af≤ 10 IE/L. Yderligere test inkluderer endotoksin, hæmoglobin, pH, osmolalitet, totalt protein og en biokemisk profil, der indeholder forskellige metaller, proteiner, hormoner og andre metabolitter.
EDQM egnethedscertifikater
Fetal Bovine Serum, USA Oprindelse
Dette produkt har fået tildelt et Certificate of Suitability, R0-CEP 2018-271, af European Directorate for Quality of Medicine (EDQM), der bekræfter, at produktet opfylder kriterierne beskrevet i den aktuelle version af monografien nr. 1483 af den europæiske farmakopé“ Produkt med risiko for at overføre agens af animalsk spongiform encephalopati.”
Oprindelseserklæring
Cornings ’premium FBS indsamles kun fra regeringsgodkendte slagterier i USA, Australien og New Zealand. Alt føtalt kvægserum stammer fra fostre indsamlet fra raske kvægkøer og kvier, der har bestået ante- og post mortem-inspektion og er fundet fri for smitsomme sygdomme.
Cornings ’regulære FBS er afledt af regeringsregistrerede faciliteter i Nord-, Central- og Sydamerika og uden for USA. Alt føtalt kvægserum stammer fra fostre indsamlet fra raske kvægkøer og kvier, der har bestået ante- og post mortem-inspektion og er fundet fri for smitsomme sygdomme. Materialet blev eksporteret fra oprindelseslandet ledsaget af et veterinærsundhedscertifikat.
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP
Farve Ravgul til rødlig
Indhold og opbevaring -25° til -15 °C
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet
Kilde Bovint foster
Grad Præmie
Endotoksin koncentration <0,05 EU/ml
Til brug med (applikation) Gamma-bestrålet FBS bruges i virus- og vaccineproduktionsprojekter, som kræver en minimeret risiko for virus- og mycoplasmakontamination sammen med meget lavt endotoksin. Dette produkt er kun til forskningsbrug.
Osmolalitet Test og rapport
pH Test og rapport
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret