Få mere at vide
Corning™ G418 Sulfat, 50 mg/ml
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Beskrivelse
Det velkendte, effektive selektionsmiddel G418 Sulfate anbefales til brug som selektionsmiddel i et koncentrationsområde på 100-800μ g/ml. Dette antibiotikum blokerer polypeptidsyntese ved at hindre proteinforlængelse og hæmmer selektion og vedligeholdelse af eukaryote celler stabilt transficeret med neomycinresistensgenet. G418 er et aminoglycosid, der i struktur ligner gentamicin, neomycin og kanamycin.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Steril |
| Format | Plastflaske |
| Mængde | 100 ml |