Få mere at vide
Corning™ G418 Sulfat, 50 mg/ml
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303681
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15303681 20 ml 20ml
15393671 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15303681 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 30234CR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blokerer polypeptidsyntese ved at hindre proteinforlængelse. Corning™ G418 Sulfate er et aminoglykosid, der i struktur ligner gentamicin, neomycin og kanamycin.
Det velkendte, effektive selektionsmiddel G418 Sulfate anbefales til brug som selektionsmiddel i et koncentrationsområde på 100-800μ g/ml. Dette antibiotikum blokerer polypeptidsyntese ved at hindre proteinforlængelse og hæmmer selektion og vedligeholdelse af eukaryote celler stabilt transficeret med neomycinresistensgenet. G418 er et aminoglycosid, der i struktur ligner gentamicin, neomycin og kanamycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Koncentration 50 mg/ml opløsning (aktiv G418)
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Steril
Format Plastflaske
Mængde 20 ml