Få mere at vide
Corning™ EDTA
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
- 0,5 mio
- pH 8,0
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | EDTA |
| Format | Plastflaske |
| pH | 8 |
| Mængde | 100 mL |