Få mere at vide
Corning™ Samlingsposer
Artikelnummer. p-4668237 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivelse:
EVA
ULDPE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17283574
Brand: Corning™ 9120042
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opsamlingsposer med tre porte, der bruges til biofarmaceutiske applikationer
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Slange stil Varmforseglelig fleksibel slange
Filmbeskrivelse EVA
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje Han MPC stik med 0,25 tommer modhage, hun MPC kasket, hun MPC stik med 0,25 tommer modhage, han MPC prop, afbrudt injektionssted
Mængde Hver