Få mere at vide
Corning™ Samlingsposer
Artikelnummer. 31932503 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivelse:
EVA
ULDPE
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Filmbeskrivelse unitSize
31932503 1 l EVA -
17283574 1 l EVA -
17273574 0,5 l EVA -
31932513 0,5 l EVA -
16438983 5 l EVA -
31932495 5 l EVA -
16458983 20 l EVA -
31932520 20 l EVA -
16448983 10 l EVA -
31932502 10 l EVA -
16468983 50 l EVA -
31932518 50 l EVA -
17213584 100 l ULDPE -
17223584 200 l ULDPE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31932503 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9120042
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsamlingsposer med tre porte, der bruges til biofarmaceutiske applikationer
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slange stil Varmforseglelig fleksibel slange
Filmbeskrivelse EVA
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje Han MPC stik med 0,25 tommer modhage, hun MPC kasket, hun MPC stik med 0,25 tommer modhage, han MPC prop, afbrudt injektionssted
Mængde Hver
Kapacitet (metrisk) 1 l