Få mere at vide
Corning™ Samlingsposer
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
100 L
200 L
Filmbeskrivelse:
EVA
ULDPE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 L |
| Slange stil | Varmforseglelig fleksibel slange |
| Filmbeskrivelse | EVA |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | Han MPC stik med 0,25 tommer modhage, hun MPC kasket, hun MPC stik med 0,25 tommer modhage, han MPC prop, afbrudt injektionssted |
| Mængde | Hver |