Få mere at vide
Corning™ Samlingsposer
Artikelnummer. 17213584 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
100 L
200 L
Filmbeskrivelse:
EVA
ULDPE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17213584
Brand: Corning™ 9120082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opsamlingsposer med tre porte, der bruges til biofarmaceutiske applikationer
Corning opsamlingsposer er tilgængelige i 2D hængende konfigurationer med flere posevolumener og konnektorkonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Til brug med (applikation) Biofarmaceutiske applikationer
Slange stil Varmforseglelig fleksibel slange
Filmbeskrivelse ULDPE
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje 60 L x 0,5 ID x 0,75 in. OD og 40 L x 0,12 ID x 0,25 in. OD kemisk resistente, varmeforseglelige fleksible slanger, hun-luer med 0,15 tommer modhage, slibbar ventil, ikke-åndbar hun-luer-hætte med hun MPX kasket og han MPX stik med 0,5 tommer
Mængde Hver