Få mere at vide
Corning™ cmRL 1066
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
(Dette er foreslået erstatning for 15-110-CVR.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | cmRL 1066 |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| pH | 6,9 til 7,3 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |