Få mere at vide
Cellekultur Tris-bufret saltvand (10X), Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363711
Skift visning
Mængde:
6 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15363711 6 x 1000 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15363711 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 46012CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med lavt endotoksinindhold
  • Vedligeholder cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område
  • Bevarer celletonicitet og levedygtighed
  • Produceret under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater
  • Ikke-giftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 1000 ml
Formulering Sodium Chloride 80g/L, Tris Ultrapure 24.2g/L