Få mere at vide
Corning™ Mediatech™ Cellekulturfosfatbufret saltvand (10X)
Beskrivelse
- Vedligeholder cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område
- Bevarer celletonicitet og levedygtighed
- Produceret under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater
- Ikke-giftig
- Væske uden calcium og magnesium
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 X |
| pH | 7,3 til 7,5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 1000 ml |
| Formulering | Kaliumklorid 2 g/l, kaliumdihydrogenfosfat 2,40 g/l, natriumklorid 80 g/l, dinatriumfosfat 14,4 g/l |
| Inkluderer | Ingen Calcium, Intet Magnesium |