Få mere at vide
Corning™ Cellekulturmedier - Dulbeccos modifikation af Eagle's Medium (DMEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333531
Skift visning
Formulering:
Med L-Glutamin, 1g/L Glucose og Natriumpyruvat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Formulering Pakningsstørrelse
15333531 Med L-Glutamin, 1g/L Glucose og Natriumpyruvat Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10014CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    261.83 DKK / Pakke med 6
    Spare 232.17 DKK
    46% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Substitution af Pyridoxin HCl til Pyridoxal sikrer forbedret stabilitet i forhold til den oprindelige formulering. Corning™ Cellekulturmedier - Dulbeccos modifikation af Eagle's Medium (DMEM) er hybridomtestet.
Vækstfremme og cytotoksicitet
Corning Klassiske medieprodukter gennemgår en række tests for at bestemme funktionalitet og toksicitet ved hjælp af vækstfremmende analyse. Produktets ydeevne måles ved høst-til-plante-forhold eller foldstigning i henhold til forudbestemte specifikationer.
Fysiokemiske egenskaber
Flydende og pulveriserede klassiske medieprodukter testes for at bestemme pH og osmolalitet. Klassiske mediepulvere er også testet for resterende fugt. pH- og osmolalitetstesten udføres i henhold til specifikke procedurer, hvor alt udstyr er kalibreret ved hjælp af standarder, der kan spores til National Institute of Standards and Technology.
Biologiske tests
Kvalitetsfrigivelsestest af Corning flydende klassiske medieprodukter sikrer lave niveauer af endotoksin, mycoplasma og fravær af kontaminering.
Endotoksin: Klassiske medieprodukter testes for bakterielt endotoksin ved hjælp af Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogene assay. For frigivelse skal hvert parti af standard flydende klassiske medier have et endotoksinniveau på <0,25 EU/mL. Klassiske mediepulverprodukter skal have et endotoksinniveau på <0,25 EU/ml, når de rekonstitueres til formelvægt med lavt endotoksinvand.
Sterilitet: Alle Corning flydende klassiske medieprodukter er testet for sterilitet.
Mycoplasma: Flydende klassiske medieprodukter testes for mycoplasma ved hjælp af en storvolumenmetode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM Media
Mængde 6 x 500 mL
Formulering Med L-Glutamin, 1g/L Glucose og Natriumpyruvat
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C