Få mere at vide
Corning™ Cellekulturmedier: Cellekulturtilskud
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3202715
pH:
5,2 til 0,1
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 15313721
Brand: Corning™ 46033CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som næringskilde i cellekulturmedier. Cellekulturmedier: Cellekulturtilskud produceres under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater.
  • Analysecertifikat tilgængeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Natriumacetat
Sterilitet Sterilt filtreret
pH 5,2 til 0,1
Mængde 100 mL