Få mere at vide
Corning™ Cellekulturmedier: Cellekulturtilskud
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313721
Skift visning
pH:
5,2 til 0,1
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
15313721 5,2 til 0,1 100ml
1 options
Artikelnummer. 15313721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46033CI
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som næringskilde i cellekulturmedier. Cellekulturmedier: Cellekulturtilskud produceres under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater.
  • Analysecertifikat tilgængeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Natriumacetat
Sterilitet Sterilt filtreret
pH 5,2 til 0,1
Mængde 100 mL