Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbuffere: Dulbeccos fosfatbuffrede saltopløsning 1X
Mængde:
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Fysisk form:
Væske
Inkluderer:
Calcium og Magnesium
Ingen Calcium, Intet Magnesium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) er en bufferopløsning, som kan bruges til at holde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område på 7,0 til 7,6. Det kan fungere som en skylnings-, transport- eller fortyndingsvæske, mens den bibeholder celletonicitet og levedygtighed i en begrænset periode. Denne formulering indeholder calcium og magnesium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 til 7,1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Formulering | Calciumchlorid 0,10g/L, Kaliumchlorid 0,2g/L, Kaliumdihydrogenphosphat 0,2g/L, Magnesiumchloridhexahydrat 0,1g/L, Natriumchlorid 8g/L, Dinatriumphosphatheptahydrat 2,1716g |
| Inkluderer | Calcium og Magnesium |